Learn More
4-Bifenilcarboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777451
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
3218-36-8
C13H10O
182.22
MFCD00006947
ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
4-biphenylcarboxaldehyde, 4-biphenylaldehyde, p-phenylbenzaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, biphenyl-4-carboxaldehyde, 4-formylbiphenyl, p-biphenylylaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, p-biphenylaldehyde, p-biphenylcarboxaldehyde
76689
4-fenilbenzaldehído
O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
3218-36-8
C13H10O
182.22
MFCD00006947
ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
4-biphenylcarboxaldehyde, 4-biphenylaldehyde, p-phenylbenzaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, biphenyl-4-carboxaldehyde, 4-formylbiphenyl, p-biphenylylaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, p-biphenylaldehyde, p-biphenylcarboxaldehyde
76689
4-fenilbenzaldehído
O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Biphenylcarboxaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57.0°C to 60.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 184.0°C (11.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H4CHO
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 430
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Biphenylcarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.