Learn More
4-Bifenilacetonitrilo, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077302
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
31603-77-7
C14H11N
193.25
MFCD00016403
HSZCNGTZJWZAMF-UHFFFAOYSA-N
4-biphenylacetonitrile, 2-1,1'-biphenyl-4-yl acetonitrile, 2-4-phenylphenyl acetonitrile, 1,1'-biphenyl-4-acetonitrile, 4-cyanomethylbiphenyl, p-biphenylacetonitrile, p-biphenylylacetonitrile, 4-biphenyl-acetonitrile, 4-biphenylylacetonitrile, p-phenyl benzyl cyanide
35856
2-(4-fenilfenil)acetonitrilo
N#CCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
31603-77-7
C14H11N
193.25
MFCD00016403
HSZCNGTZJWZAMF-UHFFFAOYSA-N
4-biphenylacetonitrile, 2-1,1'-biphenyl-4-yl acetonitrile, 2-4-phenylphenyl acetonitrile, 1,1'-biphenyl-4-acetonitrile, 4-cyanomethylbiphenyl, p-biphenylacetonitrile, p-biphenylylacetonitrile, 4-biphenyl-acetonitrile, 4-biphenylylacetonitrile, p-phenyl benzyl cyanide
35856
2-(4-fenilfenil)acetonitrilo
N#CCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material 4-Biphenylacetonitrile
Punto de fusión 95.0°C to 97.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Biphenylacetonitrile, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.