Learn More
Hidroyoduro de 4-bencilpiperazina-1-carboximidamida, 95 %, Maybridge
Catalog Number 11316895
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
852228-15-0
C12H19IN4
346.22
MFCD09025921
CXQITJKGJPFOIV-UHFFFAOYSA-N
4-benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-benzylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
18525929
4-bencilpiperazina-1-carboximidamida;hidroyoduro
I.NC(=N)N1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
852228-15-0
C12H19IN4
346.22
MFCD09025921
CXQITJKGJPFOIV-UHFFFAOYSA-N
4-benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-benzylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
18525929
4-bencilpiperazina-1-carboximidamida;hidroyoduro
I.NC(=N)N1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Nombre del producto químico o material 4-Benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.21
Porcentaje de pureza 95%