missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isotiocianato de 4-benciloxifenilo, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7045261
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
139768-71-1
C14H11NOS
241.308
MFCD00041095
OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
2735503
1-isotiocianato-4-fenilmetoxibenceno
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
139768-71-1
C14H11NOS
241.308
MFCD00041095
OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
2735503
1-isotiocianato-4-fenilmetoxibenceno
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Solubilidad
Se hidroliza en agua.

Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 62°C to 65°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 3298091
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.31
Porcentaje de pureza 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'