Learn More
4-Benciloxifenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022196
15.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-16-2
C13H12O2
MFCD00002333
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
7638
CHEBI:34380
4-Fenilmetoxifenol
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-16-2
C13H12O2
MFCD00002333
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
7638
CHEBI:34380
4-Fenilmetoxifenol
4-Benzyloxyphenol is used in the synthesis of bis(4-benzyloxyphenoxy)phenyl phosphine oxide. It plays an essential role in the preparation of hetaryl-azophenol dyes via heterocyclic amines in nitrosyl sulphuric acid. It is also used for polyester fiber dyeing and in rubber industry. It acts as a depigmenting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-benciloxifenol se utiliza en la síntesis de óxido de fosfina de bis(4-benciloxifenoxi)fenilo. Desempeña un papel esencial en la preparación de colorantes de hetaril-azofenol a través de aminas heterocíclicas en ácido sulfúrico de nitrosilo. También se utiliza para el teñido de la fibra de poliéster y en la industria del caucho. Actúa como agente despigmentante.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol, acetona, benceno y éter dietílico.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyphenol
Punto de fusión 118°C to 122°C
Densidad 1.26
Cantidad 25 g
Beilstein 1958305
Índice Merck 14,6248
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,benzene,and diethyl ether.
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Peso molecular (g/mol) 200.237
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza ≥98%