Learn More
4-benciloxibromobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813063
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
6793-92-6
C13H11BrO
263.14
OUQSGILAXUXMGI-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxybromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromobenzene, 1-bromo-4-phenylmethoxy benzene, 1-bromo-4-benzyloxybenzene, 4-benzyloxy bromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-benzene, 1-bromo-4-phenylmethyl oxy benzene, 4-benzyloxy-bromobenzene, p-benzyloxy bromobenzene
138835
1-bromo-4-fenilmetoxibenceno
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)Br
6793-92-6
C13H11BrO
263.14
OUQSGILAXUXMGI-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxybromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromobenzene, 1-bromo-4-phenylmethoxy benzene, 1-bromo-4-benzyloxybenzene, 4-benzyloxy bromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-benzene, 1-bromo-4-phenylmethyl oxy benzene, 4-benzyloxy-bromobenzene, p-benzyloxy bromobenzene
138835
1-bromo-4-fenilmetoxibenceno
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxybromobenzene
Punto de fusión 62°C to 64°C
Punto de ebullición 166°C to 167°C (4.0 Torr)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzyloxybromobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.