Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzyloxybenzotrifluoride, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61303.06
Detalles adicionales : CAS : 70097-65-3 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497818
  • 207.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
70097-65-3
252.236
SNRFAICCYVUTRG-UHFFFAOYSA-N
2798168
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
C14H11F3O
MFCD00275905
1-benzyloxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-benzyloxybenzotrifluoride, 4-benzyloxy benzotrifluoride, 1-phenylmethoxy-4-trifluoromethyl benzene, maybridge1_001022, 4 benzyloxy benzotrifluoride, 4-trifluoromethylphenyl benzyl ether, 1-benzyloxy-4-trifluoromethylbenzene, 1-benzyloxy-4-trifluoromethyl-benzene
1-phenylmethoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
Especificaciones
4-Benzyloxybenzotrifluoride
70097-65-3
MFCD00275905
SNRFAICCYVUTRG-UHFFFAOYSA-N
1-phenylmethoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
2798168
Solid
5g
C14H11F3O
1-benzyloxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-benzyloxybenzotrifluoride, 4-benzyloxy benzotrifluoride, 1-phenylmethoxy-4-trifluoromethyl benzene, maybridge1_001022, 4 benzyloxy benzotrifluoride, 4-trifluoromethylphenyl benzyl ether, 1-benzyloxy-4-trifluoromethylbenzene, 1-benzyloxy-4-trifluoromethyl-benzene
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
252.236
252.23
95%
Videos
SDS Documentos