Learn More
Ácido 4-benciloxi-2-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030677
29.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
114045-96-4
C14H11FO3
246.24
MFCD12407082
HWQRXVRKZFDKLJ-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxy-2-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-20mjm1, 2-fluoro-4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzoicacid, 4-benzyloxy-2-fluoro-benzoic acid
22314502
ácido 2-fluoro-4-fenilmetoxibenzoico
OC(=O)C1=C(F)C=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
114045-96-4
C14H11FO3
246.24
MFCD12407082
HWQRXVRKZFDKLJ-UHFFFAOYSA-N
4-benzyloxy-2-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-20mjm1, 2-fluoro-4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzoicacid, 4-benzyloxy-2-fluoro-benzoic acid
22314502
ácido 2-fluoro-4-fenilmetoxibenzoico
OC(=O)C1=C(F)C=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-2-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 165°C to 168°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.24
Porcentaje de pureza 98%