Learn More
Clorhidrato del ácido 4-bencilmorfolina-2-carboxílico, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077631
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
135072-15-0
C12H15NO3·ClH
257.72
CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
2776352
ácido 4-bencilmorfolina-2-carboxílico; clorhidrato
C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
135072-15-0
C12H15NO3·ClH
257.72
CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
2776352
ácido 4-bencilmorfolina-2-carboxílico; clorhidrato
C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Nombre del producto químico o material 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Punto de fusión 244.0°C to 248.0°C
Análisis elemental 53.69 to 58.16% (C) 5.22 to 5.65% (N)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.72
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.