Learn More
4-Bencil-4-hidroxipiperidina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-65481
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
51135-96-7
C12H17NO
191.27
MFCD00023147
KJZBZOFESQSBCV-UHFFFAOYSA-N
4-benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-benzyl, 4-benzyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenylmethyl, acmc-20amoy, pubchem16262, 4benzyl-piperidin-4-ol, maybridge3_002978, 4-benzyl-piperidin-4-ol, 4-benzyl-4-piperidinol #
98152
4-bencilpiperidin-4-ol
C1CNCCC1(CC2=CC=CC=C2)O
51135-96-7
C12H17NO
191.27
MFCD00023147
KJZBZOFESQSBCV-UHFFFAOYSA-N
4-benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-benzyl, 4-benzyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenylmethyl, acmc-20amoy, pubchem16262, 4benzyl-piperidin-4-ol, maybridge3_002978, 4-benzyl-piperidin-4-ol, 4-benzyl-4-piperidinol #
98152
4-bencilpiperidin-4-ol
C1CNCCC1(CC2=CC=CC=C2)O
Nombre del producto químico o material 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 80.0°C to 85.0°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.