Learn More
Clorhidrato de ácido 4-bencil-2-morfolinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride |
% mín. CAS | 97 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.72 |
Porcentaje de pureza | 97% |