Learn More
4-Bencil-2-(clorometilo)morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10427262
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
40987-25-5
C12H16ClNO
225.72
MFCD02681886
GVWRZZNYCOTWNN-UHFFFAOYNA-N
4-benzyl-2-chloromethyl morpholine, 4-benzyl-2-chloromethyl-morpholine, 2-chloromethyl-4-benzylmorpholine, morpholine, 2-chloromethyl-4-phenylmethyl, pubchem12932, 3-chloromethyl-4-phenylmethyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl-morpholine
2801562
4-bencil-2-(clorometilo)morfolina
ClCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCO1
40987-25-5
C12H16ClNO
225.72
MFCD02681886
GVWRZZNYCOTWNN-UHFFFAOYNA-N
4-benzyl-2-chloromethyl morpholine, 4-benzyl-2-chloromethyl-morpholine, 2-chloromethyl-4-benzylmorpholine, morpholine, 2-chloromethyl-4-phenylmethyl, pubchem12932, 3-chloromethyl-4-phenylmethyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl-morpholine
2801562
4-bencil-2-(clorometilo)morfolina
ClCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCO1
Nombre del producto químico o material 4-Benzyl-2-(chloromethyl)morpholine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.72
Porcentaje de pureza 97%