Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzoilbifenilo, 99 %
Marca:  Alfa Aesar™ A15573.36
Detalles adicionales : CAS : 2128-93-0 Peso : 0.50000kg
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443047
  • 515.00€ / 500 g
Fecha estimada de envío
19-05-2021
2128-93-0
258.32
LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N
75040
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
C19H14O
MFCD00003079
4-benzoylbiphenyl, 4-phenylbenzophenone, p-phenylbenzophenone, benzophenone, 4-phenyl, p-benzoylbiphenyl, 4-diphenyl phenyl ketone, p-biphenylyl phenyl ketone, trigonal 12, 4-biphenylyl phenyl ketone, methanone, 1,1'-biphenyl-4-ylphenyl
fenil-(4-fenilfenil)metanona
Especificaciones
4-Benzoylbiphenyl
500g
C19H14O
1876092
LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N
fenil-(4-fenilfenil)metanona
75040
99%
98°C to 103°C
2128-93-0
MFCD00003079
4-benzoylbiphenyl, 4-phenylbenzophenone, p-phenylbenzophenone, benzophenone, 4-phenyl, p-benzoylbiphenyl, 4-diphenyl phenyl ketone, p-biphenylyl phenyl ketone, trigonal 12, 4-biphenylyl phenyl ketone, methanone, 1,1'-biphenyl-4-ylphenyl
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
258.32
258.32
Videos
SDS Documentos