Learn More
4-Azaphthalide, 98%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 458450050
Detalles adicionales : CAS : 5657-51-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15559573
  • 285.80€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
5657-51-2
135.122
furo 3,4-b pyridin-5 7h-one, 4-azaphthalide, 7h-furo 3,4-b pyridin-5-one, ksc269g5r, 5h,7h-furo 3,4-b pyridin-5-one
7H-furo[3,4-b]pyridin-5-one
C7H5NO2
YSJHADWSLVFGGT-UHFFFAOYSA-N
819439
C1C2=C(C=CC=N2)C(=O)O1
Especificaciones
4-Azaphthalide
143.0°C to 144.0°C
5657-51-2
furo 3,4-b pyridin-5 7h-one, 4-azaphthalide, 7h-furo 3,4-b pyridin-5-one, ksc269g5r, 5h,7h-furo 3,4-b pyridin-5-one
C1C2=C(C=CC=N2)C(=O)O1
135.122
135.12
Authentic
5g
C7H5NO2
YSJHADWSLVFGGT-UHFFFAOYSA-N
7H-furo[3,4-b]pyridin-5-one
819439
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Azaphthalide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Documentos