missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Aminoquinolina, + 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7077818
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
578-68-7
C9H8N2
144.17
FQYRLEXKXQRZDH-UHFFFAOYSA-N
4-aminoquinoline, 4-quinolinamine, 4-aminoguinoline, quinolin-4-ylamine, 4-quinolylamine, unii-gte5p5l97n, ccris 1679, gte5p5l97n, 4-quinolinylamine, 4-amino quinoline
68476
quinolin-4-amina
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
578-68-7
C9H8N2
144.17
FQYRLEXKXQRZDH-UHFFFAOYSA-N
4-aminoquinoline, 4-quinolinamine, 4-aminoguinoline, quinolin-4-ylamine, 4-quinolylamine, unii-gte5p5l97n, ccris 1679, gte5p5l97n, 4-quinolinylamine, 4-amino quinoline
68476
quinolin-4-amina
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)N
Nombre del producto químico o material 4-Aminoquinoline
Punto de ebullición 332.0°C to 337.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 95+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'