Learn More
4-Aminopiridina, 98 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 104570250
Detalles adicionales : CAS : 504-24-5 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2671 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. | 25g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
504-24-5 | |
94.12 | |
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N | |
1727 | |
piridin-4amina |
C5H6N2 | |
MFCD00006439 | |
4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine | |
CHEBI:34385 | |
C1=CN=CC=C1N |
Especificaciones
4-Aminopyridine | |
Authentic | |
1% Max. (K.F.) | |
Blanco a amarillo | |
25g | |
504-24-5 | |
100.0 | |
C5H6N2 | |
MFCD00006439 | |
15,2802 | |
Solubility in water: 74g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and ether,slightly soluble in acetone and methanol | |
C1=CN=CC=C1N | |
94.12 | |
CHEBI:34385 | |
Polvo cristalino, sólido o cristales |
156°C | |
Frasco de vidrio | |
273°C | |
157°C to 161°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
(C5H4N)NH2 | |
22,433 | |
4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine | |
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N | |
piridin-4amina | |
1727 | |
94.12 | |
98% |
Seguridad y manipulación
- 4-Aminopyridine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.