Learn More
4-Aminopiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048031
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13035-19-3
C5H12N2
100.165
MFCD02179399
BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 4-piperidineamine, piperidin-4-ylamine, 4-amino piperidine, 4-piperidylamine, 4-piperidinamine dihydrochloride, pperdn-4-amne, 4-amino, 4-amino-piperidine
424361
piperidin-4-amina
C1CNCCC1N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13035-19-3
C5H12N2
100.165
MFCD02179399
BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 4-piperidineamine, piperidin-4-ylamine, 4-amino piperidine, 4-piperidylamine, 4-piperidinamine dihydrochloride, pperdn-4-amne, 4-amino, 4-amino-piperidine
424361
piperidin-4-amina
C1CNCCC1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Aminopiperidine
Densidad 0.954
Punto de ebullición 65°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 1105
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic; May form a precipitate
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%