missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfona de 4-aminofenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Aminophenyl sulfone |
Nombre de nota | 97% |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 173°C to 178°C |
Color | Blanco a beige |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (H2NC6H4)2SO2 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Aminophenyl sulfone
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'