Learn More
4-Aminometiltetrahidropirano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586364
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
130290-79-8
C6H13NO
115.17
MFCD02179435
IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
2773210
oxan-4-ilmetanamina
C1COCCC1CN
130290-79-8
C6H13NO
115.17
MFCD02179435
IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
2773210
oxan-4-ilmetanamina
C1COCCC1CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Aminomethyltetrahydropyran
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 75.0°C to 76.0°C (18.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4640 to 1.4660
Cantidad 250 mg
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.