Learn More
4-Aminomethyltetrahydropyran, ≥97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC29913DE
Detalles adicionales : CAS : 130290-79-8 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10619315
  • 326.10€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
130290-79-8
115.176
IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
2773210
C1COCCC1CN
C6H13NO
MFCD02179435
4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
oxan-4-ylmethanamine
Especificaciones
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
5g
96.5
97%
MFCD02179435
IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
oxan-4-ylmethanamine
2773210
97%
1.02g/mL
130290-79-8
100.0
C6H13NO
4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
C1COCCC1CN
115.176
115.17
Videos
SDS Documentos