Learn More
Ácido 4-(aminometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
4-(Aminomethyl)benzoic acid acts as an unnatural amino acid derivative. It is also used as a type 2 antifibrinolytic agent. Further, it reacts with 2-methyl-isothiourea sulfate to prepare 4-guanidinomethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(aminometil)benzoico actúa como un derivado de aminoácidos no naturales. También se utiliza como agente antifibrinolítico de tipo 2. Además, reacciona con el sulfato de 2-metil-isotiourea para preparar ácido 4-guanidinometilbenzoico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Insoluble en etanol, benceno y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
El ácido 4-(aminometil)benzoico actúa como un derivado de aminoácidos no naturales. También se utiliza como agente antifibrinolítico de tipo 2. Además, reacciona con el sulfato de 2-metil-isotiourea para preparar ácido 4-guanidinometilbenzoico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Insoluble en etanol, benceno y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Aminomethyl)benzoic acid |
Punto de fusión | ∼290°C (decomposition) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1100606 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,benzene and chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |