Learn More
4-Aminometil-2-cloropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258749
124.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
144900-57-2
C6H7ClN2
142.59
GGHCWJWUOSNCSK-UHFFFAOYSA-N
2-chloropyridin-4-yl methanamine, 4-pyridinemethanamine, 2-chloro, 2-chloropyridin-4-yl methylamine, 4-aminomethyl-2-chloropyridine, 2-chloro-4-aminomethylpyridine, 2-chloro-4-pyridyl methylamine, 1-2-chloro-4-pyridinyl methanamine, 2-chloro-4-pyridinemethanamine, 1-2-chloropyridin-4-yl methanamine, c-2-chloro-pyridin-4-yl-methylamine
2794167
(2-cloropiridin-4-il)metanamina
C1=CN=C(C=C1CN)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
144900-57-2
C6H7ClN2
142.59
GGHCWJWUOSNCSK-UHFFFAOYSA-N
2-chloropyridin-4-yl methanamine, 4-pyridinemethanamine, 2-chloro, 2-chloropyridin-4-yl methylamine, 4-aminomethyl-2-chloropyridine, 2-chloro-4-aminomethylpyridine, 2-chloro-4-pyridyl methylamine, 1-2-chloro-4-pyridinyl methanamine, 2-chloro-4-pyridinemethanamine, 1-2-chloropyridin-4-yl methanamine, c-2-chloro-pyridin-4-yl-methylamine
2794167
(2-cloropiridin-4-il)metanamina
C1=CN=C(C=C1CN)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Aminomethyl-2-chloropyridine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminomethyl-2-chloropyridine, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.