Learn More
Ácido 4-aminobutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081138
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
56-12-2
C4H9NO2
103.121
MFCD00008226
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
119
CHEBI:16865
Ácido 4-aminobutanoico
C(CC(=O)O)CN
56-12-2
C4H9NO2
103.121
MFCD00008226
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
119
CHEBI:16865
Ácido 4-aminobutanoico
C(CC(=O)O)CN
In the production of polymers, food additives, and pharmaceuticals. Acrylic acid and methacrylic acids are well known precursors of polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En la producción de polímeros, aditivos alimentarios y productos farmacéuticos. El ácido acrílico y los ácidos metacrílicos son precursores bien conocidos de los polímeros.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Aminobutyric acid
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Fórmula lineal H2N(CH2)3CO2H
Beilstein 906818
Índice Merck 14,430
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 100 g