Learn More
4-Aminobencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777232
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
4403-71-8
C7H10N2
122.17
MFCD00075513
BFWYZZPDZZGSLJ-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzylamine, 4-aminomethyl aniline, p-aminobenzylamine, benzenemethanamine, 4-amino, 4-aminomethyl-phenylamine, 4-aminomethyl phenylamine, 4-aminobenzyl amine dihydrochloride, 4-amonobenzylae, p-aminobenzylamin, 4-amino benzylamine
427814
4-(aminometil)anilina
C1=CC(=CC=C1CN)N
4403-71-8
C7H10N2
122.17
MFCD00075513
BFWYZZPDZZGSLJ-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzylamine, 4-aminomethyl aniline, p-aminobenzylamine, benzenemethanamine, 4-amino, 4-aminomethyl-phenylamine, 4-aminomethyl phenylamine, 4-aminobenzyl amine dihydrochloride, 4-amonobenzylae, p-aminobenzylamin, 4-amino benzylamine
427814
4-(aminometil)anilina
C1=CC(=CC=C1CN)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 1.0780g/mL
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2C6H4NH2
Índice de refracción 1.6080 to 1.6100
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.078
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.