Learn More
Sal sódica de ácido 4-aminobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042703
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
555-06-6
C7H6NNaO2
159.12
MFCD00064395
XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
sodium 4-aminobenzoate, sodium p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid sodium salt, sodium aminobenzoate, aminobenzoate sodium, antergyl, pabavit, benzoic acid, 4-amino-, monosodium salt, monosodium 4-aminobenzoate, unii-75ui7quz5j
517441
sodio;4-aminobenzoato
C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])N.[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
555-06-6
C7H6NNaO2
159.12
MFCD00064395
XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
sodium 4-aminobenzoate, sodium p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid sodium salt, sodium aminobenzoate, aminobenzoate sodium, antergyl, pabavit, benzoic acid, 4-amino-, monosodium salt, monosodium 4-aminobenzoate, unii-75ui7quz5j
517441
sodio;4-aminobenzoato
C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])N.[Na+]
Intermedio farmacéutico
4-Aminobenzoic acid sodium salt is used as a Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de ácido 4-aminobenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Punto de fusión >300°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo