Learn More
Ácido 4-aminobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020642
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
150-13-0
C7H7NO2
137.14
MFCD00007894
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
978
CHEBI:30753
Ácido 4-aminobenzoico
NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
150-13-0
C7H7NO2
137.14
MFCD00007894
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
978
CHEBI:30753
Ácido 4-aminobenzoico
NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
4-Aminobenzoic acid acts as a gastric acid secretion inhibitor. It is employed as an intermediate in the synthesis of folate (Vitamin BX), azo dyes and cross linking agents. It is also useful in biomedical sector for the preparation of local anesthetic and ointments. It is widely used in industries to make pharmaceutical products, flavors and preservatives. It is actively involved as a UV-blocking ingredient in sun tan cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-aminobenzoico actúa como inhibidor de la secreción del ácido gástrico. Se emplea como intermediario en la síntesis de folato (vitamina BX), colorantes azoicos y agentes de entrecruzamiento. También es útil en el sector biomédico para la preparación de anestésicos locales y ungüentos. Se utiliza ampliamente en las industrias para fabricar productos farmacéuticos, sabores y conservantes. Participa activamente como ingrediente bloqueante de la radiación ultravioleta en los cosméticos de bronceado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en metanol y éter dietílico.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con sales férricas y agentes oxidantes. Puede decolorarse al exponerse a la luz y al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzoic acid
Punto de fusión ∼187°C (decomposition)
Densidad 1.374
Cantidad 50 g
Beilstein 471605
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,423
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in methanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: p-Aminobenzoic acid