Learn More
4-Aminoantipirina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
4-Aminoantipyrine shows both analgesic and anti-inflammatory properties. It is used as a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol. It is used as a drug dipyrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-aminoantipirina muestra propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Se utiliza como reactivo para la determinación de glucosa en presencia de peroxidasa y fenol. Se usa como en medicamentos con dipirona.
Solubilidad
Soluble en agua. 500 g/l (20 °C) y metanol. Parcialmente soluble en éter dietílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
La 4-aminoantipirina muestra propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Se utiliza como reactivo para la determinación de glucosa en presencia de peroxidasa y fenol. Se usa como en medicamentos con dipirona.
Solubilidad
Soluble en agua. 500 g/l (20 °C) y metanol. Parcialmente soluble en éter dietílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Aminoantipyrine |
Punto de fusión | 106°C to 110°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 181635 |
Índice Merck | 14,591 |
Información de solubilidad | Soluble in water. 500g/L (20°C),methanol. Partially soluble in diethyl ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |