Learn More
4-Amino-6-metoxipirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4490333
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
696-45-7
C5H7N3O
125.13
MFCD00129983
VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
4-amino-6-methoxypyrimidine, 6-methoxy-pyrimidin-4-ylamine, 6-methoxy-4-pyrimidinamine, 4-amino-6-methoxy pyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-methoxy, 6-methoxypyrimidine-4-ylamine, 6-methoxypyrimidin-4-amin, pubchem2605, acmc-209oa2, 6-amino-4-methoxypyrimidine
735731
6-metoxipirimidin-4-amina
COC1=NC=NC(=C1)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
696-45-7
C5H7N3O
125.13
MFCD00129983
VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
4-amino-6-methoxypyrimidine, 6-methoxy-pyrimidin-4-ylamine, 6-methoxy-4-pyrimidinamine, 4-amino-6-methoxy pyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-methoxy, 6-methoxypyrimidine-4-ylamine, 6-methoxypyrimidin-4-amin, pubchem2605, acmc-209oa2, 6-amino-4-methoxypyrimidine
735731
6-metoxipirimidin-4-amina
COC1=NC=NC(=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-methoxypyrimidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 154.0°C to 159.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino