Learn More
4-Amino-6-methoxypyrimidine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 337450250
Detalles adicionales : CAS : 696-45-7 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10449671
  • 183.10€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
696-45-7
125.13
VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
735731
COC1=NC=NC(=C1)N
C5H7N3O
MFCD00129983
4-amino-6-methoxypyrimidine, 6-methoxy-pyrimidin-4-ylamine, 6-methoxy-4-pyrimidinamine, 4-amino-6-methoxy pyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-methoxy, 6-methoxypyrimidine-4-ylamine, 6-methoxypyrimidin-4-amin, pubchem2605, acmc-209oa2, 6-amino-4-methoxypyrimidine
6-methoxypyrimidin-4-amine
Especificaciones
154.0°C to 159.0°C
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Glass Bottle
696-45-7
100.0
C5H7N3O
4-amino-6-methoxypyrimidine, 6-methoxy-pyrimidin-4-ylamine, 6-methoxy-4-pyrimidinamine, 4-amino-6-methoxy pyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-methoxy, 6-methoxypyrimidine-4-ylamine, 6-methoxypyrimidin-4-amin, pubchem2605, acmc-209oa2, 6-amino-4-methoxypyrimidine
COC1=NC=NC(=C1)N
125.13
125.13
97%
25g
Authentic
White to Yellow
96.0
97%
MFCD00129983
VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
6-methoxypyrimidin-4-amine
735731
Crystalline Powder
Videos
SDS Documentos