Learn More
Dihidrato de 4-amino-6-hidroxi-2-metilpirimidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044629
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
388582-41-0
C5H11N3O3
161.16
MFCD00150311
QJZWHXSXVBZLJI-UHFFFAOYSA-N
4-amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate, 6-amino-2-methylpyrimidin-4-ol dihydrate, 6-amino-2-methyl-1h-pyrimidin-4-one dihydrate, acmc-1adza, 4 3h-pyrimidinone,6-amino-2-methyl-, hydrate 1:2, 4-amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate, 98+%, 6-amino-2-methyl-3-hydropyrimidin-4-one, hydrate, hydrate
2724727
6-amino-2-methyl-1,4-dihydropyrimidin-4-one dihydrate
O.O.CC1=NC(=O)C=C(N)N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
388582-41-0
C5H11N3O3
161.16
MFCD00150311
QJZWHXSXVBZLJI-UHFFFAOYSA-N
4-amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate, 6-amino-2-methylpyrimidin-4-ol dihydrate, 6-amino-2-methyl-1h-pyrimidin-4-one dihydrate, acmc-1adza, 4 3h-pyrimidinone,6-amino-2-methyl-, hydrate 1:2, 4-amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate, 98+%, 6-amino-2-methyl-3-hydropyrimidin-4-one, hydrate, hydrate
2724727
6-amino-2-methyl-1,4-dihydropyrimidin-4-one dihydrate
O.O.CC1=NC(=O)C=C(N)N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 118273
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16 (125.13 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%