Learn More
4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 95%, Acros Organics™
88.30€ - 263.60€
CAS 1749-68-4
Fórmula molecular C5H6ClN3
Molecular Weight (g/mol) 143.574
InChI Key SSAYHQQUDKQNAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinamine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chloro-6-aminopyrimidine, 6-chloro-2-methyl-pyrimidin-4-ylamine, chloromethylpyrimidinamine, 2-methyl-4-amino-6-chloropyrimidine, 2-methyl-6-chloropyrimidine-4-amine, 6-chloro-2-methyl-4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine,6-chloro-2-methyl
PubChem CID 286754
IUPAC Name 6-chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
SMILES CC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15284318 Ver documentos Acros Organics
454092500
250mg 88.30€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2019
Añadir a la cesta
15274318 Ver documentos Acros Organics
454090010
1g 263.60€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1749-68-4
143.574
4-amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinamine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chloro-6-aminopyrimidine, 6-chloro-2-methyl-pyrimidin-4-ylamine, chloromethylpyrimidinamine, 2-methyl-4-amino-6-chloropyrimidine, 2-methyl-6-chloropyrimidine-4-amine, 6-chloro-2-methyl-4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine,6-chloro-2-methyl
6-chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
C5H6ClN3
SSAYHQQUDKQNAC-UHFFFAOYSA-N
286754
CC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
Especificaciones
4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine
250mg
C5H6ClN3
SSAYHQQUDKQNAC-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
286754
190.5°C to 193.0°C
1749-68-4
4-amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinamine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chloro-6-aminopyrimidine, 6-chloro-2-methyl-pyrimidin-4-ylamine, chloromethylpyrimidinamine, 2-methyl-4-amino-6-chloropyrimidine, 2-methyl-6-chloropyrimidine-4-amine, 6-chloro-2-methyl-4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine,6-chloro-2-methyl
CC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
143.574
143.58
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.