Learn More
4-Amino-5-ciano-2-metilpirimidina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7053720
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
698-29-3
C6H6N4
134.14
MFCD00084875
YBPNIILOUYAGIF-UHFFFAOYSA-N
4-amino-5-cyano-2-methylpyrimidine, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methyl, 4-amino-2-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile, pynitrile, pubchem6987, 2-methyl-4-amino-5-cyan-pyrimidin, 4-amino-5-cyano-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-methyl-5-pyrimidine carbonitrile, 4-amino-2-methyl-pyrimidine-5-carbonitrile
69682
4-amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
CC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
698-29-3
C6H6N4
134.14
MFCD00084875
YBPNIILOUYAGIF-UHFFFAOYSA-N
4-amino-5-cyano-2-methylpyrimidine, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methyl, 4-amino-2-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile, pynitrile, pubchem6987, 2-methyl-4-amino-5-cyan-pyrimidin, 4-amino-5-cyano-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-methyl-5-pyrimidine carbonitrile, 4-amino-2-methyl-pyrimidine-5-carbonitrile
69682
4-amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
CC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-amino-5-ciano-2-metilpirimidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (6,4 g/l a 25 °C). Soluble en dimetilsulfóxido, etanol y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Información de solubilidad Slightly soluble in water (6.4g/L at 25°C). Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo