Learn More
4-Amino-5-bromopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is an inhibitor of thymidine phosphorylase, an enzyme known to be over-expressed in several tumor types and to play a role in metastasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un inhibidor de la timidina fosforilasa, una enzima que se sabe que está sobreexpresada en varios tipos de tumores y que desempeña un papel en la metástasis.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Es un inhibidor de la timidina fosforilasa, una enzima que se sabe que está sobreexpresada en varios tipos de tumores y que desempeña un papel en la metástasis.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-bromopyrimidine |
Punto de fusión | 207°C to 211°C |
Color | Marrón |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 112648 |
Sinónimo | 4-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromo-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo, 4-pyrimidinamine 5-bromo, 5-bromopyrimidine-4-ylamine, pubchem14978, acmc-209crn, 4-pyrimidinamine,5-bromo, 4-amino-5-bromo-pyrimidine, pyrimidine, 4-amino-5-bromo |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo |