Learn More
4-Amino-5,6-dicloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15491999
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
310400-38-5
C4H3Cl2N3
163.99
MFCD09837293
ISTJUVRUUBNZNB-UHFFFAOYSA-N
4-amino-5,6-dichloropyrimidine, 5,6-dichloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-4-pyrimidinamine, 5,6-dichloropyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 5,6-dichloro-9ci
24219262
5,6-dicloropirimidina-4-amina
NC1=C(Cl)C(Cl)=NC=N1
310400-38-5
C4H3Cl2N3
163.99
MFCD09837293
ISTJUVRUUBNZNB-UHFFFAOYSA-N
4-amino-5,6-dichloropyrimidine, 5,6-dichloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-4-pyrimidinamine, 5,6-dichloropyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 5,6-dichloro-9ci
24219262
5,6-dicloropirimidina-4-amina
NC1=C(Cl)C(Cl)=NC=N1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 8678505
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido