missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-amino-3-piridinemetanol, 97 %

Marca:  Alfa Aesar™ H50033.06

Detalles adicionales : CAS : 138116-34-4 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III

Cantidad 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11444410

  • 825.00€ / 5 g

Fecha estimada de envío
07-06-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Aplicaciones
El 4-amino-3-piridinemetanol se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

138116-34-4
124.143
WNBVEYMTVDMSFZ-UHFFFAOYSA-N
10796739
C1=CN=CC(=C1N)CO
C6H8N2O
MFCD06203066
4-aminopyridin-3-yl methanol, 4-amino-pyridin-3-yl-methanol, 4-aminopyridine-3-methanol, 4-amino-3-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 4-amino, 4-amino-3-hydroxymethylpyridine, 4-amino-3-pyridyl methan-1-ol, 4-amino-3-pyridinyl methanol, rarechem al bd 1386, acmc-1c1ii
(4-aminopiridin-3-il)metanol

Especificaciones

4-Amino-3-pyridinemethanol
167°C to 169°C
138116-34-4
MFCD06203066
Slightly soluble in water.
C1=CN=CC(=C1N)CO
124.143
124.14
Air sensitive
5g
C6H8N2O
4-aminopyridin-3-yl methanol, 4-amino-pyridin-3-yl-methanol, 4-aminopyridine-3-methanol, 4-amino-3-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 4-amino, 4-amino-3-hydroxymethylpyridine, 4-amino-3-pyridyl methan-1-ol, 4-amino-3-pyridinyl methanol, rarechem al bd 1386, acmc-1c1ii
WNBVEYMTVDMSFZ-UHFFFAOYSA-N
(4-aminopiridin-3-il)metanol
10796739
97%
Videos
SDS Documentos