Learn More
4-Amino-3-nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3212001
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
6393-40-4
C7H5N3O2
163.14
MFCD00013373
JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2-nitroaniline, benzonitrile, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-benzonitrile, 2-nitro-4-cyanoaniline, 4-amino-3-nitrobenzenecarbonitrile, zlchem 228, pubchem4669, 4-ammo-3-nitrobenzonitrile
595901
4-amino-3-nitrobenzonitrilo
NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
6393-40-4
C7H5N3O2
163.14
MFCD00013373
JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2-nitroaniline, benzonitrile, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-benzonitrile, 2-nitro-4-cyanoaniline, 4-amino-3-nitrobenzenecarbonitrile, zlchem 228, pubchem4669, 4-ammo-3-nitrobenzonitrile
595901
4-amino-3-nitrobenzonitrilo
NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-nitrobenzonitrile
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 159°C to 163°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCC6H3(NO2)NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvos, cristales o polvos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.