missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-amino-3-nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027025
19.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6393-40-4
C7H5N3O2
163.14
MFCD00013373
JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2-nitroaniline, benzonitrile, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-benzonitrile, 2-nitro-4-cyanoaniline, 4-amino-3-nitrobenzenecarbonitrile, zlchem 228, pubchem4669, 4-ammo-3-nitrobenzonitrile
595901
4-amino-3-nitrobenzonitrilo
NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6393-40-4
C7H5N3O2
163.14
MFCD00013373
JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2-nitroaniline, benzonitrile, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-benzonitrile, 2-nitro-4-cyanoaniline, 4-amino-3-nitrobenzenecarbonitrile, zlchem 228, pubchem4669, 4-ammo-3-nitrobenzonitrile
595901
4-amino-3-nitrobenzonitrilo
NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N

4-Amino-3-nitrobenzonitrile is used in gamma irradiations effect on release of this compound from polyanhydride matrixes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 4-amino-3-nitrobenzonitrilo se utiliza en el efecto de la radiación gamma en la liberación de este compuesto a partir de matrices de polianhídrido.

Solubilidad
Soluble en etanol y benceno.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 159°C to 161°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Soluble in ethanol and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.14
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'