Learn More
Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid is used in the preparation of various pharmaceutical compounds such as sphingosine kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico se utiliza en la preparación de varios compuestos farmacéuticos como los inhibidores de la esfingosina quinasa.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, etanol acuoso y agua (parcialmente miscible).
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
El ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico se utiliza en la preparación de varios compuestos farmacéuticos como los inhibidores de la esfingosina quinasa.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, etanol acuoso y agua (parcialmente miscible).
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid |
Punto de fusión | ∼215°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 509859 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform,and aqeous ethanol,water (Partly miscible) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.14 |
Porcentaje de pureza | 98% |