Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, ACS, 98+%
Marca:  Alfa Aesar™ 036290.14
Detalles adicionales : CAS : 116-63-2 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496155
  • 80.50€ / 25 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
116-63-2
239.245
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
8316
4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid
C10H9NO4S
MFCD00004019
1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
CHEBI:19024
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Especificaciones
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
25g
C10H9NO4S
2697469
1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid
8316
239.25
≥98%
~295°C (decomposition)
116-63-2
MFCD00004019
14,454
Soluble in hot water,hot hydrogen sulfite of sodium and alkali. Insoluble in water,ethanol,ethyl ether and benzene.
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
239.245
CHEBI:19024
Powder
ACS
Videos
SDS Documentos