Learn More
4-Amino-3-bromopiridina, 98 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 360620050
Detalles adicionales : CAS : 13534-98-0 Peso : 0.05500kg
Cantidad. | 5g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
13534-98-0 | |
173.01 | |
DDQYSZWFFXOXER-UHFFFAOYSA-N | |
26095 | |
C1=CN=CC(=C1N)Br |
C5H5BrN2 | |
MFCD02068297 | |
4-amino-3-bromopyridine, 3-bromo-4-pyridinamine, 3-bromo-4-aminopyridine, 3-bromo-4-pyridineamine, 4-pyridinamine, 3-bromo, 3-bromo-4-pyridylamine, 3-bromo-4-pyridinylamine, 3-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1242, acmc-1bnz6 | |
3-bromopiridin-4-amina |
Especificaciones
4-Amino-3-bromopyridine | |
Frasco de vidrio | |
67.0°C to 71.0°C | |
13534-98-0 | |
100.0 | |
C5H5BrN2 | |
22, V,9, 185 | |
DDQYSZWFFXOXER-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromopiridin-4-amina | |
26095 | |
Polvo cristalino |
Authentic | |
Blanco | |
5g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD02068297 | |
4-amino-3-bromopyridine, 3-bromo-4-pyridinamine, 3-bromo-4-aminopyridine, 3-bromo-4-pyridineamine, 4-pyridinamine, 3-bromo, 3-bromo-4-pyridylamine, 3-bromo-4-pyridinylamine, 3-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1242, acmc-1bnz6 | |
C1=CN=CC(=C1N)Br | |
173.01 | |
173.01 | |
98% |
Seguridad y manipulación
- 4-Amino-3-bromopyridine
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.