Learn More
4-Amino-3,5-dicloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077251
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
22889-78-7
C5H4Cl2N2
163.00
MFCD00125023
ISIQAMHROGZHOV-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-4-aminopyridine, 3,5-dichloro-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-4-amino pyridine, 3,5-dichloro-4-pyridine amine, 3,5-dichloro-pyridin-4-ylamine, 3,5-dichloro-4-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-4-ylamine, 4-amino-3,5-dichloro pyridine
89888
3,5-dicloropiridina-4-amina
NC1=C(Cl)C=NC=C1Cl
22889-78-7
C5H4Cl2N2
163.00
MFCD00125023
ISIQAMHROGZHOV-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-4-aminopyridine, 3,5-dichloro-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-4-amino pyridine, 3,5-dichloro-4-pyridine amine, 3,5-dichloro-pyridin-4-ylamine, 3,5-dichloro-4-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-4-ylamine, 4-amino-3,5-dichloro pyridine
89888
3,5-dicloropiridina-4-amina
NC1=C(Cl)C=NC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3,5-dichloropyridine
Punto de fusión 158.0°C to 160.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-3,5-dichloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.