Learn More
4-Amino-2-picolina, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3593314
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
18437-58-6
C6H8N2
108.14
MFCD00186509
GNCLPNMQEGMNTG-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-methylpyridine, 4-amino-2-picoline, 2-methyl-4-aminopyridine, 2-methyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-methyl, 2-methyl-pyridin-4-ylamine, 4 1h-pyridinimine, 2-methyl, 4-amino-picoline, 4-amino-6-picoline, pubchem1118
728670
2-metilpiridin-4-amina
CC1=NC=CC(=C1)N
18437-58-6
C6H8N2
108.14
MFCD00186509
GNCLPNMQEGMNTG-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-methylpyridine, 4-amino-2-picoline, 2-methyl-4-aminopyridine, 2-methyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-methyl, 2-methyl-pyridin-4-ylamine, 4 1h-pyridinimine, 2-methyl, 4-amino-picoline, 4-amino-6-picoline, pubchem1118
728670
2-metilpiridin-4-amina
CC1=NC=CC(=C1)N
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-picoline
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92°C to 95°C
Color Canela
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-2-picoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.