Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-2-chlorobenzonitrile, 98+%
Marca:  Alfa Aesar™ L15924.22
Detalles adicionales : CAS : 20925-27-3 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312817
  • 243.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
4-Amino-2-chlorobenzonitrile is commonly used as an organic reagent.
Notes
Incompatible with acid chlorides, acid anhydrides and chloroformates.
Especificaciones
20925-27-3
152.581
ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
88728
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C#N
C7H5ClN2
MFCD00035926
3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
4-amino-2-chlorobenzonitrile
Especificaciones
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
100g
C7H5ClN2
UN3439
3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C#N
152.581
152.58
116°C to 119°C
20925-27-3
MFCD00035926
2936425
ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-chlorobenzonitrile
88728
≥98%