Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-2-chlorobenzoic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A10116.22
Detalles adicionales : CAS : 2457-76-3 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309439
  • 593.00€ / 100 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
2457-76-3
171.58
MBDUKNCPOPMRJQ-UHFFFAOYSA-N
17154
4-amino-2-chlorobenzoic acid
C7H6ClNO2
MFCD00007772
2-chloro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-chloro, o-chloro-p-aminobenzoic acid, 2-chloro-p-aminobenzoic acid, usaf nb-1, 4-amino-2-chloro-benzoic acid, 4-amino-2-chlorobenzoicacid, unii-y3s6924ia6, wln: zr cg dvq, pubchem3109
CHEBI:59472
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(=O)O
Especificaciones
4-Amino-2-chlorobenzoic acid
100g
C7H6ClNO2
2803668
MBDUKNCPOPMRJQ-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-chlorobenzoic acid
17154
171.58
~220°C (decomposition)
2457-76-3
MFCD00007772
2-chloro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-chloro, o-chloro-p-aminobenzoic acid, 2-chloro-p-aminobenzoic acid, usaf nb-1, 4-amino-2-chloro-benzoic acid, 4-amino-2-chlorobenzoicacid, unii-y3s6924ia6, wln: zr cg dvq, pubchem3109
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(=O)O
171.58
CHEBI:59472
98%