Learn More
4-Amino-2-cloro-5-nitropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15491699
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
1920-66-7
C4H3ClN4O2
174.54
MFCD00127771
RZGOEIWDMVQJBQ-UHFFFAOYSA-N
74716
2-chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
NC1=NC(Cl)=NC=C1[N+]([O-])=O
1920-66-7
C4H3ClN4O2
174.54
MFCD00127771
RZGOEIWDMVQJBQ-UHFFFAOYSA-N
74716
2-chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
NC1=NC(Cl)=NC=C1[N+]([O-])=O
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chloro-5-nitropyrimidine
Punto de fusión 221°C to 226°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 156953
Sinónimo 4-amino-2-chloro-5-nitropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-4-amino-5-nitropyrimidine, 2-chloro-5-nitro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-nitro-4-pyrimidinamine, 4-pyrimidinamine,2-chloro-5-nitro, acmc-209x0o, 4-amino-5-nitro-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-nitropyrimidine-4-amine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.54
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido