missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-2-cloro-5-fluoropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3770831
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
155-10-2
C4H3ClFN3
147.54
MFCD00057344
SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-fluoropyrimidine-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro-9ci, pubchem6930, 2-chlor-4-amino-5-fluorpyrimidin
254372
2-cloro-5-fluoropirimidin-4-amina
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)N)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
155-10-2
C4H3ClFN3
147.54
MFCD00057344
SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-fluoropyrimidine-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro-9ci, pubchem6930, 2-chlor-4-amino-5-fluorpyrimidin
254372
2-cloro-5-fluoropirimidin-4-amina
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)N)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 193°C to 195°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.54
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'