Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-2-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62733.MD
Detalles adicionales : CAS : 1154740-65-4 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497796
  • 162.00€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
Especificaciones
1154740-65-4
271.523
NFNKJOVOJSFUSA-UHFFFAOYSA-N
59606745
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=C(C=C2)N)F)Cl
C12H16BClFNO2
MFCD16996254
3-chloro-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-2-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-2-chloro-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-chloro-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 3-chloro-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
3-chloro-2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Especificaciones
4-Amino-2-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
250mg
C12H16BClFNO2
3-chloro-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-2-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-2-chloro-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-chloro-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 3-chloro-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=C(C=C2)N)F)Cl
271.523
271.52
96%
White
1154740-65-4
MFCD16996254
NFNKJOVOJSFUSA-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
59606745
Solid
Videos
SDS Documentos