Learn More
4-Amino-2,6-dimetilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
4-Amino-2,6-dimethylpyridine, is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuff, field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La4-amino-2,6-dimetilpiridina, es una importante materia prima e intermedia utilizada en productos farmacéuticos, agroquímicos, colorantes de campo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
La4-amino-2,6-dimetilpiridina, es una importante materia prima e intermedia utilizada en productos farmacéuticos, agroquímicos, colorantes de campo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2,6-dimethylpyridine |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN2811 |
Sinónimo | 4-amino-2,6-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridin-4-ylamine, 2,6-dimethylpyridin-4-ylamine, 4-amino-2,6-lutidine, 4-pyridinamine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylpyridin-4yl-amine, 2,6-dimethyl-4-pyridinamine, 2,6-dimethyl-4-aminopyridine, pubchem19474, 4-amino-2, 6-lutidine |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.17 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |