Learn More
4-Amino-2,5-dimetilfenol, 95 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2, 5-dimethylphenol |
% mín. CAS | 94.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 242°C to 243°C |
Color | Blanco a beige |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3)2C6H2(OH)NH2 |
Cantidad | 10 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Amino-2,5-dimethylphenol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.