Learn More
4-Amino-1-butanol, 98 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 176350010
Detalles adicionales : CAS : 13325-10-5 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 1g |
13325-10-5 | |
89.14 | |
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N | |
25868 | |
C(CCO)CN |
C4H11NO | |
MFCD00008230 | |
4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol | |
4-aminobutan-1-ol |
Especificaciones
4-Amino-1-butanol | |
107°C | |
Frasco de vidrio | |
0.96 | |
De incoloro a amarillo | |
1g | |
13325-10-5 | |
100.0 | |
C4H11NO | |
MFCD00008230 | |
4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol | |
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N | |
4-aminobutan-1-ol | |
25868 | |
Líquido |
0.9600g/mL | |
Authentic | |
1.4605 to 1.4625 | |
206.0°C | |
16.0°C to 18.0°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
H2N(CH2)4OH | |
04, 291 | |
Solubility in water: miscible | |
C(CCO)CN | |
89.14 | |
89.14 | |
98% |
Seguridad y manipulación
- 4-Amino-1-butanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.